PHR1306
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1083100
Famiglia di API
bha
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole is a synthetic antioxidant, widely used as a food additive to prevent oxidative deterioration of fats and oils.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)