Documenti
K4894
Sigma-Aldrich
Kolliphor P 188
solid
Sinonimo/i:
Poli(etilen glicol)-a blocchi-poli(propilen glicol)-a blocchi-poli(etilen glicol), Lutrol F68, Poloxamer 188
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.75
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Forma fisica
solid
PM
8.400 g/mol
pH
5.0-7.5(2.5% solution)
applicazioni
sample preservation
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poloxamer 188 è un copolimero anfifilico non ionico caratterizzato da una catena centrale di poliossipropilene idrofobico e da un poliossietilene idrofilico alle estremità.
Applicazioni
Poloxamer 188 è stato impiegato come componente di soluzioni di dissociazione cellulare/terreni minimi essenziali (MEM) per selezionare le cellule tumorali utilizzando sferette magnetiche coniugate con l'anticorpo anti-EpCAM.
Poloxamer 188 è stato impiegato come supplemento nel terreno F17 per la coltura di cellule HEK293-6E. È stato utilizzato anche come componente di un tampone per citometria a flusso (FACS) come tensioattivo non-ionico per la protezione delle celle da danni idrodinamici.
Azioni biochim/fisiol
Poloxamer 188 svolge attività citoprotettiva, emoreologica, antinfiammatoria e antitrombotica. Mantiene la stabilità della funzione barriera della membrana. Riduce la tensione superficiale e l'aderenza cellulare basata su interazioni idrofobiche. Inibisce inoltre la perossidazione dei lipidi stimolata dal Fe2+ e dall'H2O2.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Antibody humanization by molecular dynamics simulations?in-silico guided selection of critical backmutations
Christian Margretter
Journal of Molecular Recognition (2016)
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Registered report: The CD47-signal regulated protein alpha (SIRPa) interaction is a therapeutic target for human solid tumors
Denise Chroscinski
eLife (2015)
Martin Emanuele et al.
Drugs in R&D, 14(2), 73-83 (2014-04-12)
Poloxamer 188 (P188) is a non-ionic amphiphilic copolymer with hemorheologic, antithrombotic, anti-inflammatory, and cytoprotective properties. It potentially has clinical utility in diverse diseases, such as acute myocardial infarction, acute limb ischemia, shock, acute stroke, heart failure, and sickle cell crisis.