78943
Butylated hydroxyanisole
analytical standard
Sinonimo/i:
Butylated hydroxyanisole, E320, 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Saggio
≥99.0% (sum of isomers, GC)
Temp. autoaccensione
599 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Food samples using square-wave voltammetry (SWV), further confirmed by high-performance liquid chromatography technique (HPLC) and capillary electrophoresis (CE) coupled with end-column amperometric detection.
- Cosmetics using fluorescence spectroscopy with second-order calibration, further confirmed by HPLC technique.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?