(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.
P8155
(R)-(−)-fenilefrina
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-(3-idrossifenil)-2-metilamminoetanolo, Alcol (R)-(−)-3-idrossi-α-(metilamminometil)benzilico
Scegli un formato
107,10 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
107,10 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
vial of 250 mg
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLC-
Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.