P7003
Piperazine hexahydrate
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
145-156 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)