228621
Lead(II) nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Lead dinitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
470 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3