P2100000
Piperazine hydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Piperazine hexahydrate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
piperazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
145-156 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)