Documenti fondamentali
8.17072
SAFC
Tween® 20 (Polisorbato)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
TWEEN® 20, Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
Scegli un formato
1 L
90,00 €
2.5 L
179,00 €
25 L
1.450,00 €
90,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
90,00 €
2.5 L
179,00 €
25 L
1.450,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
500-018-3
90,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
viscous liquid
PM
~1228
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 275 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Detergente non ionico
Polysorbate 20 is used as surfactant in a variety of liquid formulations and acts e.g. as emulsifying, solubilizing and wetting agent.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.