NIST3530
Sodio cloruro
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 200 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
801 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
Applicazioni
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
Caratteristiche e vantaggi
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide.
- Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods.
- The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Altre note
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)