Documenti fondamentali
NIST3299
Ground Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
Scegli un formato
5 X 3 G
837,00 €
837,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 3 G
837,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
837,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 15 g (5 pouches of 3g each)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
A single unit of SRM 3299 comprises five pouches, each containing about 3 g of turmeric rhizome. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3299_cert
SRM 3299_SDS
Applicazioni
This Standard Reference Material (SRM) is intended for validating analytical methods used to determine curcuminoids and elements in ground turmeric (Curcuma longa L.) rhizomes and similar matrices.
Caratteristiche e vantaggi
  • NIST certified values are reported on a dry-mass basis, for curcuminoids and elements that are metrologically traceable to the SI unit of mass fraction and determined using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
  • Expiration details, instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Curcumin, Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)