NIST3282
Low-Calorie Cranberry Juice Cocktail
NIST®SRM®
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 6 g (5 x 1.2 mL)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 3282_cert
SRM 3282_SDS
Altre note
Citric Acid, Malic Acid, Quinic Acid, Calcium (Ca), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Potassium (K), Sodium (Na)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Galacturonic Acid, Glycolic Acid, Isocitric Acid, Oxalic Acid, Phosphate, Shikimic Acid, Sulfate, Iron (Fe), Zinc (Z), Fructose, Glucose, Total Sugars
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)