Documenti fondamentali
NIST3262
St. John′s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts
NIST®SRM®
Scegli un formato
5 X 3.3 G
804,00 €
804,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 3.3 G
804,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
804,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
powder
Confezionamento
packet of 5 × 3.3 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorogenic Acid (C16H18O9), Rutin (C27H30O16), Hyperoside (C21H20O12), Quercitrin (C21H20O11), Hypericin (C30H16O8), Pseudohypericin (C30H16O9), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)