Documenti fondamentali
M59602
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitroaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrotoluene
Scegli un formato
100 G
41,50 €
41,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
41,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
879506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
115-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3