K2000015
Ketoprofen impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionic acid, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ketoprofen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
RIXOZEBXQQUHQW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)