Documenti fondamentali
BP667
Ketoprofen ethyl ester
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid ethyl ester
Scegli un formato
100 MG
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
243,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.24
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
ketoprofen
Stato
oil
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Produttore/marchio commerciale
BP
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
CQSMNXCTDMLMLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ketoprofen ethyl ester BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ketoprofen Gel
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)