PHR2877
Ketoprofen Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile, Ketoprofen Impurity F (Ph. Eur.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1356585
Famiglia di API
ketoprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
47-53 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)