Documenti fondamentali
H0900000
Albumina
for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
HSA
Scegli un formato
50 MG
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
174,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
PM
monomer calculated mol wt 66478 Da
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Impurezze
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Human albumin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Sales restrictions may apply.
Esclusione di responsabilità
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Tilde Andersson et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 571578-571578 (2020-12-18)
Stapylococcus aureus is a common infectious agent in e.g. sepsis, associated with both high mortality rates and severe long-term effects. The cytolytic protein α-hemolysin has repeatedly been shown to enhance the virulence of S. aureus. Combined with an unhindered spread
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf