Documenti fondamentali
Y0001913
Albumina
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
HSA
Scegli un formato
50 MG
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
167,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
monomer calculated mol wt 66478 Da
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Impurezze
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Applicazioni
Human albumin (molecular size) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)