Documenti fondamentali
BP421
Ethinylestradiol
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinonimo/i:
Ethinylestradiol
Scegli un formato
100 MG
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.40
Beilstein:
2419975
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethinyl estradiol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
182-183 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ethinylestradiol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-cyprindiol Tablets
  • Levonorgestrel Tablets
  • Norgestrel Tablets
  • Levonorgestrel and Ethinylestradiol Tablets
  • Ethinylestradiol Tablets
  • Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 6
    1 of 6
    Levonorgestrel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    L0551000
    Levonorgestrel
    Levonorgestrel Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1850
    Levonorgestrel
    Drospirenone ≥98% (HPLC)
    Sigma-Aldrich
    SML0147
    Drospirenone
    Estradiol meets USP testing specifications
    Sigma-Aldrich
    E1024
    Estradiol
    β-Estradiol ≥98%
    Sigma-Aldrich
    E8875
    β-Estradiol
    β-Estradiol BioReagent, powder, suitable for cell culture
    Sigma-Aldrich
    E2758
    β-Estradiol
    Andrew M Kaunitz et al.
    Obstetrics and gynecology, 123(2 Pt 1), 295-303 (2014-01-10)
    To compare a new low-dose levonorgestrel and ethinyl estradiol contraceptive patch (Patch) with a combination oral contraceptive (Pill; 100 micrograms levonorgestrel, 20 micrograms ethinyl estradiol) regarding efficacy, safety, compliance, and unscheduled uterine bleeding. Women (17-40 years; body mass index 16-60)
    Matteo Morotti et al.
    European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 183, 178-182 (2014-12-03)
    To evaluate the effect of a desogestrel progestogen-only pill (POP) compared to continuous combined oral contraception (COC) on migraine patterns in women with migraine without aura. A retrospective analysis of prospective headache charts from migrainous women who used the POP
    Marie Louise Wissing et al.
    Journal of ovarian research, 7, 110-110 (2014-11-30)
    Corona radiata cells (CRCs) refer to the fraction of cumulus cells just adjacent to the oocyte. The CRCs are closely connected to the oocyte throughout maturation and their gene expression profiles might reflect oocyte quality. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is
    Christoph Kapitza et al.
    Journal of clinical pharmacology, 55(5), 497-504 (2014-12-06)
    The effect of semaglutide, a once-weekly human glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analog in development for type 2 diabetes (T2D), on the bioavailability of a combined oral contraceptive was investigated. Postmenopausal women with T2D (n = 43) on diet/exercise ± metformin received ethinylestradiol (0.03 mg)/levonorgestrel (0.15 mg) once
    Gregory Brazzola et al.
    Evolutionary applications, 7(9), 1084-1093 (2015-01-02)
    The evolutionary potential of natural populations to adapt to anthropogenic threats critically depends on whether there exists additive genetic variation for tolerance to the threat. A major problem for water-dwelling organisms is chemical pollution, and among the most common pollutants