Vai a
E1024
Estradiol
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
β-Estradiol, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,30 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
712,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-023-8
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
MDL number:
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Biochem/physiol Actions
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary.
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary. Estrogens direct the development of the female phenotype in embryogenesis and during puberty by regulating gene transcription and, thus, protein synthesis. It also induces the production of gonadotropins which, in turn, induce ovulation. Exposure to estradiol increases breast cancer incidence and proliferation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1132E27581250008
Estradiol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
E1024
Estradiol
β-Estradiol analytical standard
Sigma-Aldrich
E1132
β-Estradiol
β-Estradiol BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E2758
β-Estradiol
Estradiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1250008
Estradiol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estradiol
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. Is your estradiol and testosterone sterile?
    1 risposta
    1. This product is not sterile. Prepared solutions would need to be filter-sterilized. Please see the link below to review a sterile Estradiol product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e2257
      Currently, a sterile testosterone product is not available. Testosterone product T1500, while not sterile or tested for use in cell culture, has been used successfully by other researchers in culture applications. Please see the link below to review an example publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090955624033695?via%3Dihub
      Please see the link below to review this testosterone product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t1500
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Is product E1024 soluble in DMSO? If so, what is the recommended initial stock concentration to make?
    1 risposta
    1. This product has not been tested for solubility in DMSO, however various sources report that it is soluble at 20 mg/mL.
      Utile?
  5. What is the working range of Product E1024, Estradiol?
    1 risposta
    1. For cell culture applications, the working range of this compound is 0.2 - 10 ng/mL.  For cell culture tested beta-estradiol, please refer to Sigma-Aldrich Prod. Nos. E2758 and E2257.
      Utile?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  7. What is the solution stability of Product E1024, Estradiol?
    1 risposta
    1. Since this material is air sensitive, it is best to prepare solutions fresh.
      Utile?
  8. What is Product E1024, Estradiol, soluble in?
    1 risposta
    1. It is soluble in ethanol, acetone, dioxane, and sparingly in vegetable oils.