Documenti fondamentali
1260001
USP
Ethinyl estradiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethinylestradiol
Scegli un formato
150 MG
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 MG
402,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.40
Beilstein:
2419975
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethinyl estradiol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
182-183 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ethinyl estradiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desogestrel and Ethinyl Estradiol Tablets
  • Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets
  • Ethinyl Estradiol
  • Ethinyl Estradiol Tablets
  • Ethynodiol Diacetate and Ethinyl Estradiol Tablets
  • Levonorgestrel and Ethinyl Estradiol Tablets
  • Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
USP
USP
1472000
Norgestrel
Etonogestrel United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1268783
Etonogestrel
Levonorgestrel British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP501
Levonorgestrel
Norethindrone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1470004
Norethindrone acetate
Desogestrel Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1830
Desogestrel
D(−)-Norgestrel analytical standard
Supelco
N2260
D(−)-Norgestrel
Levonorgestrel Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1850
Levonorgestrel
Drospirenone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0147
Drospirenone
Tomás Cajthaml et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 157(12), 3325-3335 (2009-07-25)
Natural estrogens such as estrone, 17beta-estradiol, estriol, and the particularly recalcitrant synthetic estrogen 17alpha-ethinylestradiol used as oral contraceptive, accumulate in the environment and may give rise to health problems. The processes participating in their removal from soil, wastewater, water-sediments, groundwater-aquifer
Caroline Fenton et al.
Drugs, 67(12), 1749-1765 (2007-08-09)
Drospirenone 3mg with ethinylestradiol 20microg (Yaz) is a low-dose combined oral contraceptive (COC) administered in a regimen of 24 days of active tablets followed by a short hormone-free interval (4 days; 24/4 regimen). Drospirenone, unlike other synthetic progestogens used in
Robert W Flick et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 152, 353-360 (2014-05-13)
Vitellogenin is frequently used as a biomarker of exposure to environmental estrogens due to its specificity and sensitivity. Appropriate incorporation of this biomarker into environmental monitoring and assessment necessitates evaluation of its critical performance parameters. In this study, we characterize
Hongjian Zhang et al.
Clinical pharmacokinetics, 46(2), 133-157 (2007-01-27)
17alpha-Ethinylestradiol (EE) is widely used as the estrogenic component of oral contraceptives (OC). In vitro and in vivo metabolism studies indicate that EE is extensively metabolised, primarily via intestinal sulfation and hepatic oxidation, glucuronidation and sulfation. Cytochrome P450 (CYP)3A4-mediated EE
Andrew M Kaunitz et al.
Obstetrics and gynecology, 123(2 Pt 1), 295-303 (2014-01-10)
To compare a new low-dose levonorgestrel and ethinyl estradiol contraceptive patch (Patch) with a combination oral contraceptive (Pill; 100 micrograms levonorgestrel, 20 micrograms ethinyl estradiol) regarding efficacy, safety, compliance, and unscheduled uterine bleeding. Women (17-40 years; body mass index 16-60)