Vai a
E8875
17β-Estradiol
≥98% (HPLC), powder, estrogenic hormone
Sinonimo/i:
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,20 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,60 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
366,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.230,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.670,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-023-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
Assay:
≥98%
Form:
powder
32,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Estradiol, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
General description
β-Estradiolis a natural steroid estrogen and a female sex hormone. It is an essential component of the female menstrual cycle and plays an important role in the growth and maintenance of the reproductive system.
Application
β-Estradiol has been used:
  • for the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (COCs)
  • as a supplement in in vitro maturation medium (IVM), which is used as a control medium
  • in estrogen-induction assay[1]
Biochem/physiol Actions
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary.
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary. Estrogens direct the development of the female phenotype in embryogenesis and during puberty by regulating gene transcription and, thus, protein synthesis. It also induces the production of gonadotropins which, in turn, induce ovulation. Exposure to estradiol increases breast cancer incidence and proliferation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) and Nuclear Receptors (Steroids) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Is there an optimal concentration for dissolving E8875 in absolute ethanol? How long can the product be stored at 4°C? How about at -20°C? What is the maximum number of times the product can be thawed? 
    1 risposta
    1. This product is tested in absolute ethanol at a concentration of 50 mg/mL. The stability of the solution at 4°C has not been evaluated. When stored at -20°C, the solution should be kept in aliquots to prevent repetitive freeze/thaw cycles.
      Utile?
  2. Can I dissolve E8875-1G with ethanol and keep it below -20℃?
    1 risposta
    1. This product can be dissolved in ethanol and solutions can be stored in frozen aliquots avoiding repetitive freeze/thaws cycles.
      Utile?
  3. Which of the two options, E1024 or E8875, is preferable for use as 1) an oral supplement and 2) silastic tube release? Additionally, among these which one is better for dissolving estrogen in sesame oil.
    1 risposta
    1. The in vivo application is beyond the scope of product characterization efforts. However, for the specified applications, E8875 is highly recommended, as it has been well cited in the literature. The following publications may be of interest for protocol reference:
      1. J Vis Exp. 2012 Jun 7;(64):e4013. Ovariectomy and 17β-estradiol replacement in rats and mice: a visual demonstration. PMID: 22710371
      2. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009 Sep;297(3):R587-92. Loss of ovarian function in the VCD mouse-model of menopause leads to insulin resistance and a rapid progression into the metabolic syndrome. PMID: 19439618
      3. Eur J Pharmacol. 2021 May 25;906:174175. Apigenin acts as a partial agonist action at estrogen receptors in vivo. PMID: 34048736