Documenti fondamentali
BCR656
Absolute Alcohol, (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Ethanol absolute, (isotope ratio)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
Numero E:
E1510
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHR1373IRMM316PHR1070
Etanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1373
Etanolo
Nivalenol in acetonitrile IRMM®, certified reference material
IRMM316
Nivalenol in acetonitrile
Etanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1070
Etanolo
format
matrix material
format
neat
format
matrix material
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
agency
BCR®
agency
traceable to USP 1012768
agency
IRMM®
agency
traceable to USP 1012772
Risultati analitici
For more information please see:
BCR656
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)