1.06143
Meglumina
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
N-metil-D-glucamina, 1-desossi-1-metilamminosorbitolo, 1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Forma fisica
extra fine powder
solid
Temp. autoaccensione
~662 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
210 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
129-131.5 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
La meglumina Emprove® API è prodotta nel rispetto delle linee guida ICH Q7.
Note legali
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.