B1040000
Betamethasone dipropionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Betamethasone 17,21-dipropionate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betamethasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)