Documenti fondamentali
A1271000
L-arginina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
Scegli un formato
60 MG
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
60 MG
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
arginine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
236-230 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Arginine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-arginina reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-arginina
L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A6969
L-arginina
L-arginina BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
11039
L-arginina
L-arginina 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381918
L-arginina
L-arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.01544
L-arginina
L-arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-arginina
L-arginina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-arginina
Nivaldo Ribeiro Villela et al.
Journal of translational medicine, 12, 232-232 (2014-08-26)
Relative hypovolemia is frequently found in early stages of severe sepsis and septic shock and prompt and aggressive fluid therapy has become standard of care improving tissue perfusion and patient outcome. This paper investigates the role of the nitric oxide
Jenna Gallie et al.
PLoS biology, 13(3), e1002109-e1002109 (2015-03-13)
Phenotype switching is commonly observed in nature. This prevalence has allowed the elucidation of a number of underlying molecular mechanisms. However, little is known about how phenotypic switches arise and function in their early evolutionary stages. The first opportunity to
X Zheng et al.
Journal of dental research, 94(2), 344-353 (2014-12-06)
Dental caries is closely associated with the microbial disequilibrium between acidogenic/aciduric pathogens and alkali-generating commensal residents within the dental plaque. Fluoride is a widely used anticaries agent, which promotes tooth hard-tissue remineralization and suppresses bacterial activities. Recent clinical trials have
Yumiko Mizukoshi et al.
ChemMedChem, 10(4), 736-741 (2015-03-12)
Numerous small organic compounds exist in equilibrium among monomers, soluble oligomers, and insoluble aggregates in aqueous solution. Compound aggregation is a major reason for false positives in drug screening, and even soluble oligomers can interfere with structural and biochemical analyses.
Lucie Holubova et al.
Carbohydrate polymers, 112, 271-276 (2014-08-19)
Hyaluronic acid (HA) is known to serve as a dynamic mediator intervening in many physiological functions. Its specific effect has been repeatedly confirmed to be strongly influenced by the molecular size of hyaluronan fragments. However common technological approaches of HA