Documenti fondamentali
92337
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Scegli un formato
5 ML
98,10 €
25 ML
205,00 €
100 ML
221,00 €
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
98,10 €
25 ML
205,00 €
100 ML
221,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.09
Beilstein:
1731135
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
liquid
contiene
silver wool as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
P. ebollizione
79 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bromotrimethylsilane is used with Cl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.
Applicazioni
Bromotrimethylsilane may be used as a derivatizing reagent for the determination of alkyl lysophospholipids in cell culture media using gas chromatography technique.[1]
Altre note
Powerful silylating agent [2][3]; Cleavage of ethers [4]; Smooth cleavage of phosphonic and phosphoric alkyl esters [5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Gas chromatographic determination of alkyl lysophospholipids after solid-phase extraction from cell culture media
Coene J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 612(1), 21-26 (1993)
S. Hanessian et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2515-2515 (1984)
J.L. Meek et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2317-2317 (1988)
C. Flann et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 6097-6097 (1987)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs