Documenti
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
220-672-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
79 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-43 °C
Temp. transizione
flash point 32 °C
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.