92361
Chlorotrimethylsilane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
6.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
57 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?