76130
Ethyl acrylate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acrylic acid ethyl ester
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
721 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.002% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Limite di esplosione
12.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
n20/D 1.406
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 20 °C
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?