Documenti fondamentali
V1503
Sigma-Aldrich
Vinil acetato
contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%
Sinonimo/i:
VAc, Acetossietilene
Scegli un formato
25 ML
21,70 €
1 L
35,40 €
2.5 L
70,90 €
18 L
323,00 €
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
21,70 €
1 L
35,40 €
2.5 L
70,90 €
18 L
323,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Beilstein:
1209327
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
88 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
801 °F
contiene
3-20 ppm hydroquinone as inhibitor
Limite di esplosione
13.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
72-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il vinil acetato è stato utilizzato come donatore di acile per le reazioni di acilazione catalizzate da enzima.[1][2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
María Laura Lastra et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 196, 111322-111322 (2020-08-26)
Recent studies have shown the relevance of growing mesenchymal stem cells (MSCs) in three-dimensional environments with respect to the monolayer cell culture on an adherent substrate. In this sense, macroporous scaffolds and hydrogels have been used as three-dimensional (3D) supports.
Lipases efficiently stearate and cutinases acetylate the surface of arabinoxylan films.
Stepan AM
Journal of Biotechnology, 167(1), 16-23 (2013)
Nhan Thanh Thien Huynh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-22)
5-Acetoxymethyl-2-furfural (AMF) was prepared from D-fructose via 1,6-diacetylfructose (DAF) through a simple two-step reaction pathway. Immobilized enzyme (Novozym 435) was found to be the best enzymatic catalyst for the trans-esterification step (yielding 94.6% DAF). In the dehydration step, while soluble
Kinetic resolution of 4-chloro-2-(1-hydroxyalkyl) pyridines using Pseudomonas cepacia lipase.
Busto E
Nature Protocols, 1(4), 2061-2061 (2006)
Ping Xu et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Hyperbranched polycaprolactone with controlled structure was synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer radical ring-opening polymerization along with self-condensed vinyl polymerization (SCVP) of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO). Vinyl 2-[(ethoxycarbonothioyl) sulfanyl] propanoate (ECTVP) was used as polymerizable chain transfer agent. Living polymerization behavior was
Articoli
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Protocolli
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf