Documenti fondamentali
147230
Sigma-Aldrich
Acido acrilico
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid
Scegli un formato
5 G
62,90 €
100 G
64,60 €
500 G
97,20 €
1 L
115,00 €
3 KG
148,00 €
2.5 L
161,00 €
18 KG
532,00 €
62,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,90 €
100 G
64,60 €
500 G
97,20 €
1 L
115,00 €
3 KG
148,00 €
2.5 L
161,00 €
18 KG
532,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.06
Beilstein:
635743
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39021317
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
62,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
200
300
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
744 °F
contiene
200 ppm MEHQ as inhibitor
Limite di esplosione
13.7 %
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Punto di fusione
13 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido acrilico è un acido carbossilico insaturo impiegato comunemente dall′industria chimica come building block versatile in virtù della reattività del suo doppio legame tra atomo di carbonio e atomo di ossigeno. Viene usato per la preparazione di diversi polimeri a base di acido acrilico, che trovano impiego per applicazioni quali adesivi, vernici & rivestimenti, dispositivi medicali, semiconduttori organici, transistor a film sottile, idrogeli e batterie agli ioni di litio. Inoltre, l′acido acrilico è tra i polielettroliti presenti in un film polimerico autoassemblato usato per la generazione di idrogeno.[1][2][3]
Applicazioni
L′acido acrilico viene usato principalmente come monomero nella produzione di svariati polimeri acrilici, tra cui l′acido poliacrilico, il polimetil metacrilato (PMMA), l′acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e molti altri. Questi polimeri sono caratterizzati da un ampio spettro di proprietà, quali la trasparenza, la resistenza ai graffi, la flessibilità e la resistenza all′acqua e alle sostanze chimiche, che li rendono materiali molto utili in numerose applicazioni. L′acido acrilico viene usato anche come componente chiave nella sintesi dei polimeri superassorbenti (SAP). Sono polimeri in possesso della peculiare proprietà di assorbire e trattenere grandi quantità di acqua. Grazie alle loro eccellenti proprietà, i SAP hanno trovato applicazione in numerosi campi, quali i sistemi di veicolazione dei farmaci, l′industria chimica, la cura della persona ecc.
L′acido acrilico può essere usato anche come:
  • Componente chiave nella preparazione di un legante copolimerico che serve ad ottimizzare le prestazioni delle batterie agli ioni di litio.[4]
  • Modificatore di superficie per nanotubi di carbonio con acido poliacrilico con lo scopo di migliorare l′adesione e la dispersione dei nanotubi in una matrice di ossido semiconduttore per applicazioni nei transistor a film sottile.[5]
  • Monomero reattivo per la modificazione superficiale del polidimetilsilossano (PDMS) mediante un processo di polimerizzazione simultanea con etilenglicole dimetilacrilato. Il PDMS così modificato potrebbe trovare applicazione in nuovi campi quali la microfluidica o i dispositivi biomedicali.[6]
  • Precursore per la sintesi di nanoparticelle di gomma di anacardio/acido acrilico via processo di copolimerizzazione. Il ruolo dell′acido acrilico nella sintesi è quello di introdurre gruppi funzionali idrofili nello scheletro della gomma di anacardio, migliorandone così l′idrosolubilità e, di conseguenza, la sua compatibilità con altri materiali idrofobi.[7]
L′acido acrilico (Aac) viene usato nella preparazione di microgel di poli (N-isopropilacrilammide) (PNIPAM)/AAc monodispersi[8] L′AAc è stato depositato via plasma su superfici destinate ad applicazioni di coltura cellulare.[9] È stata riferita la modifica delle superfici delle pellicole di poli(etilene tereftalato) (PET) tramite copolimerizzazione innestata indotta da UV con AAc.[2] L′AAc viene utilizzato principalmente come intermedio nella produzione di acrilati.[10]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bo Fan et al.
ACS nano, 15(3), 4688-4698 (2021-03-02)
We herein report a facile strategy to prepare triggered degradable block copolymer nano/macro-objects, ranging from typical micelles, worms, jellyfish, and vesicles to rarely achieved spongosomes, cubosomes, and hexosomes via RAFT-mediated polymerization-induced self-assembly (PISA). The morphological transitions from a simple spherical
Extremely low-cost, scalable oxide semiconductors employing poly (acrylic acid)-decorated carbon nanotubes for thin-film transistor applications
Hong Gyu Ri, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8(44), 29858-29865 (2016)
Influence of charge density on the swelling of colloidal poly (< i> N</i>-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) microgels.
Kratz K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 170(2), 137-149 (2000)
Lei Ying et al.
Biomacromolecules, 4(1), 157-165 (2003-01-14)
Surface modification of argon-plasma-pretreated poly(ethylene terephthalate) (PET) films via UV-induced graft copolymerization with acrylic acid (AAc) was carried out. Galactosylated surfaces were then obtained by coupling a galactose derivative (1-O-(6'-aminohexyl)-D-galactopyranoside) to the AAc graft chains with the aid of a
Poly (acrylic acid sodium) grafted carboxymethyl cellulose as a high performance polymer binder for silicon anode in lithium ion batteries
W Liangming, et al.
Scientific Reports, 6(1), 19583-19583 (2016)
Articoli
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the viscosity of Product 147230, Acrylic Acid?
    1 risposta
    1. According to our supplier the viscosity is 1.232 cP at 25 C. However, we do not test the viscosity since it is not one of our specifications.
      Utile?
  4. What is the freezing point of from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 risposta
    1. According to literature the freezing point is 13 C. If freezing occurs do not remove the acrylic acid from a partially-thawed bottle. The remaining material would be seriously under-inhibited.
      Utile?
  5. What is the bulk density of from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 risposta
    1. According to our supplier the bulk density is 8.75 lb/gal at 20 deg C.
      Utile?
  6. How can the inhibitor be removed from Product 147230, Acrylic Acid?
    1 risposta
    1. This product contains monomethyl ether hydroquinone as the inhibitor, which cannot be removed with an inhibitor remover. The effects of the inhibitor can be negated by adding excess initiator.
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  8. What is Product 147230, Acrylic acid soluble in?
    1 risposta
    1. According to The chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry: 13th Edition, Acrylic acid is miscible with water, alcohol, and ether.