Documenti fondamentali
8.00841
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
Scegli un formato
100 ML
29,20 €
1 L
51,50 €
50 KG
1.130,00 €
29,20 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
29,20 €
1 L
51,50 €
50 KG
1.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Beilstein:
605396
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-500-6
NACRES:
NA.22
29,20 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
67.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
874 °F
Limite di esplosione
14.5 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosità cinematica
10 cSt(23 °C)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -2.7 °C
Solubilità
60 g/L
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
27.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2.8 °C - closed cup