M27301
Methyl acrylate
99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Methylacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
67.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
874 °F
contiene
≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite di esplosione
14.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
27.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.