Documenti
8.00836
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl acrylate, Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-438-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
39 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
355 °C (DIN 51794)
Potenza
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-14 % (v/v)
kinematic viscosity
0.582 cSt(25 °C)
P. eboll.
100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-71 °C
Temp. transizione
flash point 9 °C
Solubilità
20 g/L
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.922
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8