70166
Polvere di latte scremato
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Polvere di latte senza grassi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), 4.7-6.0%
Disponibilità
not available in USA and Canada
Impurezze
≤1.5% lipid
≥50.0% reducing sugars (as lactose monohydrate)
Residuo alla calcinazione
≤10%
Perdita
≤5% loss on drying
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.