Documenti fondamentali
69222
Supelco
Glucose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L in water (nominal concentration)
Scegli un formato
50 ML
181,00 €
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
181,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1000 mg/L in water (nominal concentration)
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Nota sulla preparazione
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Risultati analitici
1000 mg/L glucose in water, prepared with glucose and water; filtered through a 0.2 μm membrane filter
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
D-(+)-Glucosio analytical standard
Supelco
47249
D-(+)-Glucosio
D-(+)-maltosio analytical standard
Supelco
47288
D-(+)-maltosio
D-(+)-glucosio 100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G8644
D-(+)-glucosio
Acido L-glutammico certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95436
Acido L-glutammico
Articoli
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.