Documenti fondamentali
38302
Supelco
Sodium carbonate/Sodium hydroxide concentrate
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
Scegli un formato
1 L
177,00 €
2.5 L
421,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
177,00 €
2.5 L
421,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
15 mM NaOH in H2O
150 mM Na2CO3 in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Descrizione generale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Applicazioni
Metrohm IC application note Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination.
Metrohm IC application note
AN-S-329Anions in FDG gypsum in accordance with VGB-M 701e (consultative document of European Technical Association for the Generation of Electricity and Heat).
Metrohm IC application note AN-S-325Fluoride and chloride in sodium carbonate solution.
Metrohm IC application note AN-S-317Determination of ions on surfaces of printed circuit boards .
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Nota sulla preparazione
Prepared with sodium carbonate, sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7