Documenti fondamentali
47288
Supelco
D-(+)-maltosio
analytical standard
Sinonimo/i:
4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
Scegli un formato
500 MG
50,90 €
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
50,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Beilstein:
93798
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
ID PubChem:
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type disaccharide
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene