Documenti fondamentali
67996
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA buffer Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Scegli un formato
10 L
1.190,00 €
1.190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 L
1.190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
1.190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for molecular biology
Stato
solution
Qualità
50x Concentrate
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.3±0.2 (25 °C)
Densità
1.09 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
TBE (Tris/Acetate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution has a lower buffering capacity than TBE buffer, but double stranded DNA runs faster with TAE buffer. This 50x concentrate can be easily diluted with molecular biology grade water to 1x before use.
Applicazioni
Tris Acetate-EDTA buffer concentrate is suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures. It is especially useful for double stranded DNA separations.
Componenti
The TAE 50x liquid concentrate contains 2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.