1.06177
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Sinonimo/i:
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
Stato
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Appearance (description): almost clear
pH-value: 8.2 - 8.4
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List