T9650
Tris Acetate-EDTA buffer
10× concentrate, BioReagent, for molecular biology, non-sterile; 0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
TAE buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile; 0.2 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
Compatibilità
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Attività estranea
Protease, none detected
RNAse, none detected
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.