Documenti fondamentali
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
Scegli un formato
1 L
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
400
600
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
Stato fisico
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)