One vial of Product D3687, DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder, contains 375 µL.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 119,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
75 uses
solubility
water: soluble
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder contains 10 dsDNA fragments from 100 − 1,000 bases, evenly spaced in 100 bp repeats. Ladder should be loaded in a single lane on an agarose gel.
Application
Suitable for size determination of PCR generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
Features and Benefits
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder is provided in a solution of 5% glycerol, 4.2 mM EDTA, 0.09% orange G, and 0.0125% xylene cyanol.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| usage 75 uses | usage 75 uses | usage 100 uses | usage sufficient for 50 uses |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How many mL are in one vial of the 100 bp ready to use DNA ladder?
1 risposta-