Documenti fondamentali
648531
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.030% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Assorbimento
0.010 at 340 nm
0.010 at 400 nm
0.05 at 310 nm
0.10 at 295 nm
0.30 at 275 nm
1.00 at 270 nm
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylformamide (DMF) is the commonly employed solvent for chemical reactions. DMF is a useful solvent employed for the isolation of chlorophyll from plant tissues.[1] It is widely employed reagent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as solvent, dehydrating agent, reducing agent as well as catalyst. It is a multipurpose building block for the synthesis of compounds containing O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO as functional groups.[2] Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K.[3] The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied.[4] The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.[5]
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and electrochemical characterization of aPEO-based polymer electrolytes.
Rodrigues LC, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(4), 1623-1629 (2012)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Measurements and molecular interactions for N,N-dimethylformamide with ionic liquid mixed solvents.
Attri P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(18), 6126-6133 (2010)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined