Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
1.03053
Supelco
N,N-dimetilformammide
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-679-5
NACRES:
NA.05
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Potenza
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.2 %
Impurezze
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Solubilità
soluble 1000 g/L
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello globale. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE soddisfano gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché gli standard ISO.
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,8%
Identità (IR): conforme
Aspetto: limpido
Colore: ≤ 10 Hazen
Acido titolabile: ≤ 0,0005 meq/g
Base titolabile: ≤ 0,003 meq/g
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,949-0,952
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,429-1,431
Punto di ebollizione: 152-154 °C
Al (alluminio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bario): ≤ 0,00001%
Ca (calcio): ≤ 0,00005%
Cd (cadmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (cromo): ≤ 0,000002%
Cu (rame): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnesio): ≤ 0,00001%
Mn (manganese): ≤ 0,000002%
Ni (nichel): ≤ 0,000002%
Pb (piombo): ≤ 0,00001%
Sn (stagno): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,10%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.