Documenti fondamentali
1601500
USP
Residual Solvent Class 2 - N,N-Dimethylformamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylformamide solution
Scegli un formato
3 X 1.2 ML
403,00 €
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 1.2 ML
403,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N(C)(C)C=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Residual Solvent Class 2 - N,N-Dimethylformamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cui Wang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 190, 133-138 (2014-04-22)
Occupational and experimental studies have revealed the organs most affected by dimethylformamide (DMF) are liver and gastrointestinal tract. However, few studies have focused on the potential effect of outdoor pollution of DMF. This study examined the health risk of hospitalization
Metabolism of N,N-dimethylformamide: key to the understanding of its toxicity.
A Gescher
Chemical research in toxicology, 6(3), 245-251 (1993-05-01)
K Tanaka et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 24(1), 3-12 (1982-01-01)
Industrial use of N, N-dimethylformamide (DMF) is increasing in recent years. The toxic properties of this substance are reviewed from the standpoint of industrial hygiene. Hepatotoxicity has been emphasized by many authors. Care should be taken against the skin absorption
Shengtao Ding et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9226-9237 (2012-08-30)
Often used as a common solvent for chemical reations and utilized widely in industry as a reagent, N,N-dimethylformamide (DMF) has played an important role in organic synthesis for a long time. Numerous highly useful articles and reviews discussing its utilizations
Xiaowen Xu et al.
Organic letters, 16(13), 3540-3543 (2014-06-17)
A novel straightforward synthesis of both symmetrical and unsymmetrical 2,4-disubstituted-1,3,5-triazines via aerobic copper-catalyzed cyclization of amidines with DMF as a one-carbon synthon has been developed. The presented method allows synthesizing the products that are currently inaccessible or challenging to prepare