Vai a
1.00397
N,N-dimetilformammide
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
264,00 €
4 L
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
422,00 €
25 L
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
1.530,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
1.910,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
264,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤10 ppm Amines (Dimethylamine), ≤300 ppm Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4944881.10983DX1730
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetilformammide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)