Documenti fondamentali
270547
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
Scegli un formato
1 L
160,00 €
2.5 L
301,00 €
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
160,00 €
2.5 L
301,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.030% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 275 nm Amax: 0.30
λ: 295 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis and electrochemical characterization of aPEO-based polymer electrolytes.
Rodrigues LC, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(4), 1623-1629 (2012)
Core-Shell Tubular Nanostructured Electrode of Hollow Carbon Nanofiber/Manganese Oxide for Electrochemical Capacitors.
Hong S, et al.
Electrochimica Acta, 141, 39-44 (2014)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Leonard Blaschek et al.
Frontiers in plant science, 11, 109-109 (2020-03-21)
Lignin accumulates in the cell walls of specialized cell types to enable plants to stand upright and conduct water and minerals, withstand abiotic stresses, and defend themselves against pathogens. These functions depend on specific lignin concentrations and subunit composition in
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf