Documenti fondamentali
63560
Millipore
D-mannitolo
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mannite
Scegli un formato
250 G
57,60 €
1 KG
172,00 €
5 KG
711,00 €
57,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
57,60 €
1 KG
172,00 €
5 KG
711,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
ID PubChem:
NACRES:
NA.74
57,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
Punto di fusione
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrizione generale
D-Mannitol is a hexose present in plants, bacteria, algae, and fungi.[1]
Applicazioni
D-Mannitol has been used as a component of soya flour mannitol (SFM) medium for culturing Streptomyces.[2][3]
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
D-Mannitol finds application in the food and pharmaceutical industry.[1] The interaction of mannitol with neutrophils and monocytes is correlated to the upregulation of immune markers.[1] Mannitol acts as a free-radical scavenger and may be beneficial during ischemia-reperfusion injury.[4] It possesses osmotic diuretic properties and may help in managing cerebral edema and high intracranial pressure (ICP).[4]
Altre note
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks[5][6][7][8].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
D-mannitolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-mannitolo
D-mannitolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
D-mannitolo
D-mannitolo fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05988
D-mannitolo
D-mannitolo
Millipore
443907
D-mannitolo
Mannitolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
Mannitolo
D-mannitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-mannitolo
D-mannitolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-mannitolo
D-(−)-fruttosio ≥99.0% (HPLC), suitable for microbiology
Millipore
47740
D-(−)-fruttosio
Rapid Nitrate Reduction Assay with Intact Microbial Cells or Spores
Fischer M, et al.
Bio-protocol, 4(12) (4)
S. Hanessian
Total Synthesis of Natural Products: The Chiron Approach (1983)
Matthias Turina et al.
Inflammation, 31(2), 74-83 (2007-10-25)
D-Mannitol is a substance widely used for both clinical applications as a strong diuretic and in basic research as a purportedly inert osmotic control substance. However, recent experiments have shown that mannitol is able to decrease neutrophil apoptosis in vitro
Mannitol: a review of its clinical uses
Shawkat H, et al.
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 12(2) (12)
Y. Le Merrer et al.
Tetrahedron Letters, 26, 319-319 (1985)
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.